Print…
α-Chloro-3-fluorotoulene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3710-100G PC3710-1KG PC3710-500G
APOSPC3710-100GEA 74.1 EUR
APOSPC3710-100G APOSPC3710-1KG APOSPC3710-500G
α-Chloro-3-fluorotoulene 97%
α-Chloro-3-fluorotoulene
Fórmula: C₇H₆ClF
Ponto de ebulição: 84 °C/29mmHg
Densidade: 1,213 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000904
Número CAS: 456-42-8
EINECS: 207-264-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II