Print…
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3699-1G PC3699-25G PC3699-5G
APOSPC3699-1GEA 58.2 EUR
APOSPC3699-1G APOSPC3699-25G APOSPC3699-5G
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine
Fórmula: C₁₂H₈FNO
Ponto de Fusão: 85…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683088
Número CAS: 41538-36-7