Print…
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3698-1G PC3698-5G
APOSPC3698-1GEA 161 EUR
APOSPC3698-1G APOSPC3698-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Fórmula: C₉H₅Cl₂F₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 886503-16-8