Print…
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3697-1G PC3697-5G
APOSPC3697-1GEA 0 EUR
APOSPC3697-1G APOSPC3697-5G
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonamide
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonamide
Fórmula: C₆H₄F₃NO₂S
Ponto de Fusão: 109…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01940428
Número CAS: 502642-77-5