Print…
α-Bromo-4-fluorotoulene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3695-100G PC3695-25G PC3695-500G
APOSPC3695-100GEA 48 EUR
APOSPC3695-100G APOSPC3695-25G APOSPC3695-500G
α-Bromo-4-fluorotoulene 98%
α-Bromo-4-fluorotoulene
Fórmula: C₇H₆BrF
Ponto de ebulição: 85 °C/15mmHg
Densidade: 1,517 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000359
Número CAS: 459-46-1
UN: 3265
ADR: 8,II