Print…
α-Bromo-2-fluorotoulene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Fluorobenzyl bromide, α-Bromo-o-fluorotoulene
PC3693-100G PC3693-250G PC3693-25G
APOSPC3693-100GEA 43.5 EUR
APOSPC3693-100G APOSPC3693-250G APOSPC3693-25G
α-Bromo-2-fluorotoulene 97%
α-Bromo-2-fluorotoulene
Fórmula: C₇H₆BrF
Peso Molecular: 189.03 g/mol
Ponto de ebulição: 62…64 °C/15mmHg
Densidade: 1.563 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000324
Número CAS: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
UN: 3265
ADR: 8 II