Print…
4-Fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Fluoro-3-methoxyphenyl)methanol
PC3692-1G PC3692-5G PC3692-25G
APOSPC3692-1GEA 24.8 EUR
APOSPC3692-1G APOSPC3692-5G APOSPC3692-25G
4-Fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
4-Fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉FO₂
Ponto de Fusão: 47…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00272133
Número CAS: 128495-45-4