Print…
2,5-Difluoropyridine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3685-25G PC3685-5G
APOSPC3685-25GEA 125 EUR
APOSPC3685-25G APOSPC3685-5G
2,5-Difluoropyridine 96%
2,5-Difluoropyridine
Fórmula: C₅H₃F₂N
Peso Molecular: 115.08 g/mol
Ponto de ebulição: 115 °C
Ponto de Fusão: –33 °C
Densidade: 1.274 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114191
Número CAS: 84476-99-3
UN: 1993
ADR: 3 III