Print…
3-Fluorobenzylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (3-Fluorophenyl)methanamine
PC3680-25G PC3680-5G PC3680-100G
APOSPC3680-25GEA 60.9 EUR
APOSPC3680-25G APOSPC3680-5G APOSPC3680-100G
3-Fluorobenzylamine 95%
3-Fluorobenzylamine
Fórmula: C₇H₈FN
Ponto de ebulição: 87…89 °C/25mmHg
Densidade: 1,097 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008113
Número CAS: 100-82-3
EINECS: 202-891-3
UN: 2735
ADR: 8,II