Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3679-25G
PC3679-5G
APOSPC3679-25GEA
0
EUR
APOSPC3679-25G
APOSPC3679-5G
Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate 96%
Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
Fórmula:
C₁₁H₁₁F₃O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07779351 Número CAS: 721-63-1 |