Print…
2-Fluoroethylamine hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3677-1G PC3677-25G PC3677-5G
APOSPC3677-1GEA 0 EUR
APOSPC3677-1G APOSPC3677-25G APOSPC3677-5G
2-Fluoroethylamine hydrochloride 98%
2-Fluoroethylamine hydrochloride
Fórmula: C₂H₆FN·HCl
Ponto de Fusão: 99…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008161
Número CAS: 460-08-2
EINECS: 207-302-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II