Print…
2,6-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3676-1G PC3676-5G
APOSPC3676-1GEA 74.2 EUR
APOSPC3676-1G APOSPC3676-5G
2,6-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
2,6-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Fórmula: C₇H₃Cl₂F₃
Ponto de ebulição: 62…63 °C/9mmHg
Densidade: 0,805 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 104359-35-5