Print…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC3672-1G PC3672-5G PC3672-25G
APOSPC3672-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3672-1G APOSPC3672-5G APOSPC3672-25G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₄H₂BrF₃N₂
Ponto de Fusão: 112…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04969230
Número CAS: 19968-17-3