Print…
3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}propanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3671-1G PC3671-10G PC3671-5G
APOSPC3671-1GEA 125 EUR
APOSPC3671-1G APOSPC3671-10G APOSPC3671-5G
3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}propanoic acid
3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}propanoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₆F₃N₃O₂
Peso Molecular: 303.29 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11035862
Número CAS: 1031929-07-3