Print…
2-Fluorobenzilamina 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3670-25G PC3670-100G
APOSPC3670-25GEA 68.3 EUR
APOSPC3670-25G APOSPC3670-100G
2-Fluorobenzilamina 95%
2-Fluorobenzilamina
Fórmula: C₇H₈FN
Ponto de ebulição: 73…75 °C/13mmHg
Densidade: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008107
Número CAS: 89-99-6
EINECS: 201-957-9
UN: 2735
ADR: 8,III