Print…
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3658-1G PC3658-5G PC3658-10G
APOSPC3658-1GEA 29 EUR
APOSPC3658-1G APOSPC3658-5G APOSPC3658-10G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Fórmula: C₇H₃F₂NO
Peso Molecular: 155.1 g/mol
Ponto de Fusão: 145…149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00269596
Número CAS: 126162-38-7