Print…
4-Chloro-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC3648-1G PC3648-5G
APOSPC3648-1GEA 24.8 EUR
APOSPC3648-1G APOSPC3648-5G
4-Chloro-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Chloro-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₆H₄ClF₃N₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00269080
Número CAS: 16097-63-5