3-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1-propene
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
4-Allyl-2-fluorobromobenzene
PC3642-1G
PC3642-5G
APOSPC3642-1GEA
239
EUR
APOSPC3642-1G
APOSPC3642-5G
3-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1-propene
3-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1-propene
Fórmula:
C₉H₈BrF Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD09801083 Número CAS: 951888-38-3 |