Print…
2-Fluorobenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Fluorophenyl)methanol, 2-Fluorobenzyl Alcohol
PC3640-100G PC3640-25G
APOSPC3640-100GEA 49.3 EUR
APOSPC3640-100G APOSPC3640-25G
2-Fluorobenzyl alcohol 97%
2-Fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇FO
Ponto de ebulição: 97…101 °C/21mmHg
Densidade: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004601
Número CAS: 446-51-5
EINECS: 207-170-7