Print…
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3635-100G PC3635-25G PC3635-500G
APOSPC3635-100GEA 151 EUR
APOSPC3635-100G APOSPC3635-25G APOSPC3635-500G
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid 97%
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₉FO₃
Peso Molecular: 196.18 g/mol
Ponto de Fusão: 99…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002793
Número CAS: 366-77-8
EINECS: 206-679-1