Print…
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3634-25G PC3634-5G
APOSPC3634-25GEA 0 EUR
APOSPC3634-25G APOSPC3634-5G
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₅ClFNO
Ponto de Fusão: 222…226 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044912
Número CAS: 25519-78-2
EINECS: 247-070-0