Print…
4-Fluorobenzoyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: p-Fluorobenzoyl chloride
PC3630-1KG PC3630-500G
APOSPC3630-1KGEA 154 EUR
APOSPC3630-1KG APOSPC3630-500G
4-Fluorobenzoyl chloride 98%
4-Fluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClFO
Peso Molecular: 158.56 g/mol
Ponto de ebulição: 82 °C/20mmHg
Ponto de Fusão: 44540 °C
Densidade: 1.326 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000684
Número CAS: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
UN: 3265
ADR: 8 II