Print…
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Fluoropyridine-3-boronic acid, (5-Fluoropyridin-3-yl)boronic acid
PC3624-1G PC3624-5G PC3624-25G
APOSPC3624-1GEA 29 EUR
APOSPC3624-1G APOSPC3624-5G APOSPC3624-25G
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid 95+%
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₅BFNO₂
Peso Molecular: 140.91 g/mol
Ponto de Fusão: 233…236 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368243
Número CAS: 872041-86-6