Print…
3-Fluorobenzoyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Fluorobenzoylchloride, m-Fluorobenzoyl chloride
PC3620-100G PC3620-25G
APOSPC3620-100GEA 48 EUR
APOSPC3620-100G APOSPC3620-25G
3-Fluorobenzoyl chloride 98%
3-Fluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClFO
Peso Molecular: 158.56 g/mol
Ponto de ebulição: 189 °C
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 1.32 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000670
Número CAS: 1711-07-5
EINECS: 216-977-3
UN: 3265
ADR: 8 II