Print…
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3594-10G PC3594-5G PC3594-1G
APOSPC3594-10GEA 282 EUR
APOSPC3594-10G APOSPC3594-5G APOSPC3594-1G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08741399
Número CAS: 1000339-54-7