Print…
2-Fluoro-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-Methoxy-N-methyl 3-borono-4-fluorobenzamide
PC3588-1G PC3588-5G
APOSPC3588-1GEA 380 EUR
APOSPC3588-1G APOSPC3588-5G
2-Fluoro-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₁BFNO₄
Ponto de Fusão: 117…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08436038
Número CAS: 874289-59-5