Print…
α,α,α,2-Tetrafluorotoluene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluorobenzotrifluoride
PC3580-100G PC3580-500G PC3580-1KG PC3580-25G PC3580-5KG
APOSPC3580-100GEA 45.1 EUR
APOSPC3580-100G APOSPC3580-500G APOSPC3580-1KG APOSPC3580-25G APOSPC3580-5KG
α,α,α,2-Tetrafluorotoluene 99%
α,α,α,2-Tetrafluorotoluene
Fórmula: C₇H₄F₄
Peso Molecular: 164.1 g/mol
Ponto de ebulição: 114…115 °C/750mmHg
Ponto de Fusão: –49 °C
Densidade: 1.293 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000374
Número CAS: 392-85-8
EINECS: 206-880-4
UN: 1993
ADR: 3 II