Print…
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3578-25G PC3578-100G PC3578-5G
APOSPC3578-25GEA 0 EUR
APOSPC3578-25G APOSPC3578-100G APOSPC3578-5G
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene 99%
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene
Fórmula: C₇H₄Cl₃F
Ponto de ebulição: 75 °C/5mmHg
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 1,453 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000787
Número CAS: 488-98-2
EINECS: 207-692-5