Print…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3571-1G PC3571-5G
APOSPC3571-1GEA 0 EUR
APOSPC3571-1G APOSPC3571-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₅BBrF₃O₂
Ponto de Fusão: 177…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08436051
Número CAS: 913835-64-0