Print…
5-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3563-1G PC3563-5G
APOSPC3563-1GEA 75.4 EUR
APOSPC3563-1G APOSPC3563-5G
5-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid 96%
5-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid
Fórmula: C₇H₆BFO₄
Ponto de Fusão: 224…226 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08436065
Número CAS: 874219-59-7