Print…
3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Fluoro-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]phenylboronic acid, (3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
PC3556-1G PC3556-5G
APOSPC3556-1GEA 163 EUR
APOSPC3556-1G APOSPC3556-5G
3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₁BFNO₄
Peso Molecular: 227.0000 g/mol
Ponto de Fusão: 154…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08689477
Número CAS: 913835-59-3