Print…
4-Fluoro-3-hydroxybenzeneboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoro-3-hydroxyphenylboronic acid, (4-Fluoro-3-hydroxyphenyl)boronic acid
PC3555-1G PC3555-250MG PC3555-5G
APOSPC3555-1GEA 84.1 EUR
APOSPC3555-1G APOSPC3555-250MG APOSPC3555-5G
4-Fluoro-3-hydroxybenzeneboronic acid 98%
4-Fluoro-3-hydroxybenzeneboronic acid
Fórmula: C₆H₆BFO₃
Ponto de Fusão: 264…266 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689483
Número CAS: 913835-74-2