Print…
Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3553-1G PC3553-5G
APOSPC3553-1GEA 75.9 EUR
APOSPC3553-1G APOSPC3553-5G
Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₁₁H₈F₆O₂
Peso Molecular: 286.17 g/mol
Ponto de ebulição: 84 °C/10mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01320684
Número CAS: 96617-71-9