Print…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC3552-25G PC3552-5G PC3552-100G
APOSPC3552-25GEA 55.1 EUR
APOSPC3552-25G APOSPC3552-5G APOSPC3552-100G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₃ClF₄O₂S
Peso Molecular: 262.61 g/mol
Ponto de ebulição: 92 °C/0.8mmHg
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01091001
Número CAS: 1682-10-6
UN: 3265
ADR: 8 III