Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Boc-Phe(4-F)-OH, N-Boc-4-fluoro-L-phenylalanine
PC3551-25G PC3551-5G
APOSPC3551-25GEA 261 EUR
APOSPC3551-25G APOSPC3551-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
Fórmula: C₁₄H₁₈FNO₄
Ponto de Fusão: 83…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00079672
Número CAS: 41153-30-4