Print…
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3537-1G PC3537-250MG PC3537-5G
APOSPC3537-1GEA 24.8 EUR
APOSPC3537-1G APOSPC3537-250MG APOSPC3537-5G
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₈BFO₄
Ponto de Fusão: 173…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08436034
Número CAS: 603122-84-5