Print…
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid
PC3533-1G PC3533-500MG PC3533-250MG
APOSPC3533-1GEA 60.9 EUR
APOSPC3533-1G APOSPC3533-500MG APOSPC3533-250MG
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₅BFNO₂
Peso Molecular: 140.91 g/mol
Ponto de Fusão: 237…239 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788558
Número CAS: 458532-97-3