Print…
3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3532-1G PC3532-5G
APOSPC3532-1GEA 215 EUR
APOSPC3532-1G APOSPC3532-5G
3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₉BFNO₃
Ponto de Fusão: 173…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08436026
Número CAS: 849833-86-9