Print…
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3522-1G PC3522-5G
APOSPC3522-1GEA 137 EUR
APOSPC3522-1G APOSPC3522-5G
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine
Fórmula: C₁₁H₁₄FN₃O₂
Ponto de Fusão: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08692379
Número CAS: 392660-27-4