Print…
Ácido 4-Fluorobenzoico 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3520-100G PC3520-1KG PC3520-500G
APOSPC3520-100GEA 0 EUR
APOSPC3520-100G APOSPC3520-1KG APOSPC3520-500G
Ácido 4-Fluorobenzoico 98%
Ácido 4-Fluorobenzoico
Fórmula: C₇H₅FO₂
Ponto de Fusão: 182…187 °C
Densidade: 1,47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002530
Número CAS: 456-22-4
EINECS: 207-259-0