Print…
Ácido 3-Fluorobenzoico 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3510-100G PC3510-1KG PC3510-500G
APOSPC3510-100GEA 0 EUR
APOSPC3510-100G APOSPC3510-1KG APOSPC3510-500G
Ácido 3-Fluorobenzoico 98%
Ácido 3-Fluorobenzoico
Fórmula: C₇H₅FO₂
Ponto de Fusão: 121…125 °C
Densidade: 1,474 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002489
Número CAS: 455-38-9
EINECS: 207-248-0