Print…
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3505-1G PC3505-5G
APOSPC3505-1GEA 592 EUR
APOSPC3505-1G APOSPC3505-5G
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Fórmula: C₇H₉FN₂O₂S
Ponto de Fusão: 117…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08692478
Número CAS: 914637-59-5