Print…
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methoxy-2-trifluormethylbenzoic acid
PC3498-1G PC3498-5G PC3498-25G
APOSPC3498-1GEA 33.5 EUR
APOSPC3498-1G APOSPC3498-5G APOSPC3498-25G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₇F₃O₃
Peso Molecular: 220.15 g/mol
Ponto de Fusão: 147…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01091013
Número CAS: 127817-85-0