Print…
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3497-100G PC3497-25G
APOSPC3497-100GEA 27.7 EUR
APOSPC3497-100G APOSPC3497-25G
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone 98%
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅Cl₂FO
Ponto de ebulição: 250…255 °C
Densidade: 1,403 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093760
Número CAS: 290835-85-7