Print…
2,4,5-Trifluoro-4-hydroxybenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3496-25G PC3496-100G
APOSPC3496-25GEA 97.3 EUR
APOSPC3496-25G APOSPC3496-100G
2,4,5-Trifluoro-4-hydroxybenzoic acid 98%
2,4,5-Trifluoro-4-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₃F₃O₃
Ponto de Fusão: 143…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00800378
Número CAS: 116751-24-7