Print…
4-Fluorobenzhydrazide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3495G-100G PC3495G-25G PC3495G-5G
APOSPC3495G-100GEA 430 EUR
APOSPC3495G-100G APOSPC3495G-25G APOSPC3495G-5G
4-Fluorobenzhydrazide 98%
4-Fluorobenzhydrazide
Fórmula: C₇H₇FN₂O
Ponto de Fusão: 160…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060562
Número CAS: 456-06-4