Print…
3-Fluorobenzhydrazide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 3-Fluorobenzoic acid hydrazide, 3-Fluorobenzoic hydrazide, 3-Fluorobenzohydrazide
PC3495F-5G PC3495F-25G
APOSPC3495F-5GEA 58 EUR
APOSPC3495F-5G APOSPC3495F-25G
3-Fluorobenzhydrazide 98%
3-Fluorobenzhydrazide
Fórmula: C₇H₇FN₂O
Ponto de Fusão: 138…139 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060561
Número CAS: 499-55-8
EINECS: 610-486-1