Print…
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC3490-100G PC3490-500G PC3490-50G
APOSPC3490-100GEA 36.4 EUR
APOSPC3490-100G APOSPC3490-500G APOSPC3490-50G
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄ClFO₂S
Peso Molecular: 194.61 g/mol
Ponto de ebulição: 95…96 °C/2mmHg
Ponto de Fusão: 29…31 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007438
Número CAS: 349-88-2
EINECS: 206-493-0
UN: 3261
ADR: 8 II