Print…
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3489-100G PC3489-25G PC3489-5G
APOSPC3489-100GEA 0 EUR
APOSPC3489-100G APOSPC3489-25G APOSPC3489-5G
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄ClFO₂S
Ponto de ebulição: 231…232 °C
Ponto de Fusão: 7 °C
Densidade: 1,463 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042286
Número CAS: 701-27-9
UN: 3265
ADR: 8,II