Print…
Tris(hexafluoroisopropyl)borate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Boric Acid Tris(hexafluoroisopropyl) Ester
PC3486-1G PC3486-25G PC3486-5G
APOSPC3486-1GEA 110 EUR
APOSPC3486-1G APOSPC3486-25G APOSPC3486-5G
Tris(hexafluoroisopropyl)borate 95%
Tris(hexafluoroisopropyl)borate
Fórmula: C₉H₃BF₁₈O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191615
Número CAS: 6919-80-8